Tisk…
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Piperazinoacetophenone, 1-(4-(Piperazin-1-yl)phenyl)ethanone
OR0219-25G OR0219-5G
APOSOR0219-25GEA 9060 CZK
APOSOR0219-25G APOSOR0219-5G
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
Vzorec: C₁₂H₁₆N₂O
Bod tání: 107…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005962
CAS číslo: 51639-48-6
EINECS: 257-332-6