Tisk…
4-(Methylsulphonyl) phenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0210-1G OR0210-250MG
APOSOR0210-1GEA 2280 CZK
APOSOR0210-1G APOSOR0210-250MG
4-(Methylsulphonyl) phenylacetonitrile
4-(Methylsulphonyl) phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₉NO₂S
Bod tání: 122…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079775
CAS číslo: 25025-07-4