(4-Pyridylmethyl)hydrazine dihydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR0207-1G
OR0207-250MG
APOSOR0207-1GEA
1990
CZK
APOSOR0207-1G
APOSOR0207-250MG
(4-Pyridylmethyl)hydrazine dihydrochloride 95+%
(4-Pyridylmethyl)hydrazine dihydrochloride
Vzorec:
C₆H₁₁Cl₂N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06245508 CAS číslo: 89598-56-1 |