Tisk…
4-Propylphenylhydrazine hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0204-10G OR0204-1G OR0204-5G
APOSOR0204-10GEA 17260 CZK
APOSOR0204-10G APOSOR0204-1G APOSOR0204-5G
4-Propylphenylhydrazine hydrochloride 95+%
4-Propylphenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₅ClN₂
Bod tání: 239…241 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06245506
CAS číslo: 350683-67-9