Tisk…
1-(5-Chloropyridin-2-yl)-1,4-diazepane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01997-1G OR01997-5G
APOSOR01997-1GEA 5630 CZK
APOSOR01997-1G APOSOR01997-5G
1-(5-Chloropyridin-2-yl)-1,4-diazepane
1-(5-Chloropyridin-2-yl)-1,4-diazepane
Vzorec: C₁₀H₁₄ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05182308
CAS číslo: 502133-62-2