Tisk…
4'-(Bromoacetyl)acetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01996-1G OR01996-5G OR01996-10G
APOSOR01996-1GEA 2650 CZK
APOSOR01996-1G APOSOR01996-5G APOSOR01996-10G
4'-(Bromoacetyl)acetanilide
4'-(Bromoacetyl)acetanilide
Vzorec: C₁₀H₁₀BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00728749
CAS číslo: 21675-02-5