Tisk…
6-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine5-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01992-100MG OR01992-500MG OR01992-1G
APOSOR01992-100MGEA 827 CZK
APOSOR01992-100MG APOSOR01992-500MG APOSOR01992-1G
6-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine5-carbaldehyde
6-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine5-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₈ClN₃O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08691397
CAS číslo: 898911-34-7