Tisk…
1-(4-Azepan-1-ylphenyl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR01991-1G OR01991-10G OR01991-5G
APOSOR01991-1GEA 3540 CZK
APOSOR01991-1G APOSOR01991-10G APOSOR01991-5G
1-(4-Azepan-1-ylphenyl)ethanone
1-(4-Azepan-1-ylphenyl)ethanone
Vzorec: C₁₄H₁₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04639769
CAS číslo: 26586-40-3