Tisk…
1-Methyl-4-phenoxy-1H-indazol-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR01989-1G OR01989-250MG
APOSOR01989-1GEA 6220 CZK
APOSOR01989-1G APOSOR01989-250MG
1-Methyl-4-phenoxy-1H-indazol-3-amine
1-Methyl-4-phenoxy-1H-indazol-3-amine
Vzorec: C₁₄H₁₃N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864805
CAS číslo: 1000018-07-4