Tisk…
3-Amino-4-iodo-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Iodo-1H-indazol-3-amine
OR01986-1G OR01986-5G
APOSOR01986-1GEA 1660 CZK
APOSOR01986-1G APOSOR01986-5G
3-Amino-4-iodo-1H-indazole
3-Amino-4-iodo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₆IN₃
MW: 259.0471 g/mol
Bod tání: 150…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426697
CAS číslo: 599191-73-8