Tisk…
5-Bromo-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-5-bromobenzoic acid, N-BOC protected
OR019848-5G
APOSOR019848-5GEA 4470 CZK
APOSOR019848-5G
5-Bromo-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)benzoic acid 97%
5-Bromo-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)benzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₄BrNO₄
MW: 316,1500 g/mol
Bod tání: 180…183 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01619006
CAS číslo: 306937-20-2