Tisk…
4-Phenoxy-1H-indazol-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01983-50MG OR01983-250MG OR01983-1G
APOSOR01983-50MGEA 1240 CZK
APOSOR01983-50MG APOSOR01983-250MG APOSOR01983-1G
4-Phenoxy-1H-indazol-3-amine
4-Phenoxy-1H-indazol-3-amine
Vzorec: C₁₃H₁₁N₃O
Bod tání: 96…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864800
CAS číslo: 816454-31-6