Tisk…
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
OR01982-500MG OR01982-1G OR01982-5G
APOSOR01982-500MGEA 705 CZK
APOSOR01982-500MG APOSOR01982-1G APOSOR01982-5G
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉BrN₂O₂
Bod tání: 76…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864806
CAS číslo: 143982-54-1