Ethyl-3,5-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR01979-1G
OR01979-250MG
APOSOR01979-1GEA
9860
CZK
APOSOR01979-1G
APOSOR01979-250MG
Ethyl-3,5-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3,5-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec:
C₁₀H₈Cl₂N₂O₂ MW: 259,09 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09842623 CAS číslo: 1000018-01-8 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)