Tisk…
4-Aminobutyric acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: GABA, γ-Aminobutyric acid
OR01972-100G OR01972-500G
APOSOR01972-100GEA 2570 CZK
APOSOR01972-100G APOSOR01972-500G
4-Aminobutyric acid
4-Aminobutyric acid
Vzorec: C₄H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008226
CAS číslo: 56-12-2
EINECS: 200-258-6