Tisk…
1-Methyl-1H-indazol-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-1-methylindazole, 1-methyl-1H-indazole-3-ylamine, 3-Amino-1-methyl-1H-indazole
OR01970-1G OR01970-250MG OR01970-5G
APOSOR01970-1GEA 787 CZK
APOSOR01970-1G APOSOR01970-250MG APOSOR01970-5G
1-Methyl-1H-indazol-3-amine
1-Methyl-1H-indazol-3-amine
Vzorec: C₈H₉N₃
MDL Number: MFCD09054755
CAS číslo: 60301-20-4