Tisk…
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)pyridazin-3(2H)-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0197-1G OR0197-5G OR0197-25G
APOSOR0197-1GEA 6520 CZK
APOSOR0197-1G APOSOR0197-5G APOSOR0197-25G
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)pyridazin-3(2H)-one 95+%
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)pyridazin-3(2H)-one
Vzorec: C₁₀H₆Cl₂N₂O
Bod tání: 218…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06245502
CAS číslo: 80591-41-9