Tisk…
Ethyl-4,6-dichloro-5-nitronicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4,6-dichloro-5-nitronicotinate
OR01969-1G OR01969-250MG
APOSOR01969-1GEA 3380 CZK
APOSOR01969-1G APOSOR01969-250MG
Ethyl-4,6-dichloro-5-nitronicotinate
Ethyl-4,6-dichloro-5-nitronicotinate
Vzorec: C₈H₆Cl₂N₂O₄
MW: 265,05 g/mol
Bod tání: 36…38,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09842620
CAS číslo: 154012-15-4