Tisk…
2-(Chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01967-1G OR01967-250MG
APOSOR01967-1GEA 8930 CZK
APOSOR01967-1G APOSOR01967-250MG
2-(Chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole
2-(Chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole
Vzorec: C₉H₈ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09836173
CAS číslo: 63842-21-7