Tisk…
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01965-1G OR01965-5G
APOSOR01965-1GEA 1490 CZK
APOSOR01965-1G APOSOR01965-5G
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₆N₂O
Bod tání: 151…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234273
CAS číslo: 14543-43-2