Tisk…
Ethyl 5-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01963-1G OR01963-250MG OR01963-5G
APOSOR01963-1GEA 2070 CZK
APOSOR01963-1G APOSOR01963-250MG APOSOR01963-5G
Ethyl 5-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 5-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃O₂
Bod tání: 216…218 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09842618
CAS číslo: 1000017-97-9