6-Hydroxy-m-anisidine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR01962-1G
OR01962-5G
APOSOR01962-1GEA
622
CZK
APOSOR01962-1G
APOSOR01962-5G
6-Hydroxy-m-anisidine
6-Hydroxy-m-anisidine
Vzorec:
C₇H₉NO₂ Bod tání: 135…140 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06616911 CAS číslo: 20734-76-3 |