Tisk…
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01960-1G OR01960-250MG
APOSOR01960-1GEA 3970 CZK
APOSOR01960-1G APOSOR01960-250MG
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Vzorec: C₈H₇ClN₄O
MW: 210.62 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09842617
CAS číslo: 1000017-96-8