Tisk…
4,5-Dichloro-2-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01959-1G OR01959-5G OR01959-10G
APOSOR01959-1GEA 622 CZK
APOSOR01959-1G APOSOR01959-5G APOSOR01959-10G
4,5-Dichloro-2-nitrophenol
4,5-Dichloro-2-nitrophenol
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO₃
Bod tání: 69…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09836170
CAS číslo: 39224-65-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III