Ethyl-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR01958-1G
OR01958-250MG
APOSOR01958-1GEA
2820
CZK
APOSOR01958-1G
APOSOR01958-250MG
Ethyl-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec:
C₁₀H₉ClN₂O₂ MW: 224,65 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09842616 CAS číslo: 1000017-95-7 |