Tisk…
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01956-1G OR01956-250MG
APOSOR01956-1GEA 6220 CZK
APOSOR01956-1G APOSOR01956-250MG
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09836168
CAS číslo: 1000017-93-5