Tisk…
Ethyl-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01955-1G OR01955-5G OR01955-250MG
APOSOR01955-1GEA 5060 CZK
APOSOR01955-1G APOSOR01955-5G APOSOR01955-250MG
Ethyl-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉ClN₂O₂
Bod tání: 79…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864797
CAS číslo: 67625-36-9