Tisk…
Methyl-3-aminosalicylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-amino-2-hydroxybenzoate
OR01954-1G OR01954-250MG
APOSOR01954-1GEA 1780 CZK
APOSOR01954-1G APOSOR01954-250MG
Methyl-3-aminosalicylate
Methyl-3-aminosalicylate
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167.17 g/mol
Bod tání: 86…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09842614
CAS číslo: 35748-34-6