Tisk…
N-Methylindole-6-carboxylic acid methyl ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0195-1G OR0195-5G OR0195-10G
APOSOR0195-1GEA 622 CZK
APOSOR0195-1G APOSOR0195-5G APOSOR0195-10G
N-Methylindole-6-carboxylic acid methyl ester 98%
N-Methylindole-6-carboxylic acid methyl ester
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Bod tání: 90…93 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06245515
CAS číslo: 1204-32-6