Tisk…
Ethyl-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, 1,3-Dimethylpyrazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester
OR019341-5G OR019341-100G OR019341-25G
APOSOR019341-5GEA 622 CZK
APOSOR019341-5G APOSOR019341-100G APOSOR019341-25G
Ethyl-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168,20 g/mol
Bod varu: 90 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00233452
CAS číslo: 5744-40-1