Tisk…
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR019232-1G OR019232-250MG
APOSOR019232-1GEA 1210 CZK
APOSOR019232-1G APOSOR019232-250MG
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Vzorec: C₆H₅ClN₄
Bod tání: 97…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00661967
CAS číslo: 23000-43-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III