Tisk…
Methyl-4-(dimethoxymethyl)benzoate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-formylbenzoate dimethyl acetal
OR0192-1G OR0192-5G OR0192-25G
APOSOR0192-1GEA 5560 CZK
APOSOR0192-1G APOSOR0192-5G APOSOR0192-25G
Methyl-4-(dimethoxymethyl)benzoate 95+%
Methyl-4-(dimethoxymethyl)benzoate
Vzorec: C₁₁H₁₄O₄
Bod varu: 144 °C/2,25mmHg
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 42228-16-0