Tisk…
3-(Methylthio)-1H-1,2,4-triazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR019167-1G OR019167-5G
APOSOR019167-1GEA 2900 CZK
APOSOR019167-1G APOSOR019167-5G
3-(Methylthio)-1H-1,2,4-triazole
3-(Methylthio)-1H-1,2,4-triazole
Vzorec: C₃H₅N₃S
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01312671
CAS číslo: 7411-18-9