Tisk…
Ethyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate
OR0191-1G
APOSOR0191-1GEA 4100 CZK
APOSOR0191-1G
Ethyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate
Vzorec: C₅H₆N₂O₃
MW: 142,12 g/mol
Bod varu: 88…90 °C/2,25mmHg
Bod tání: 41…43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06245497
CAS číslo: 39512-59-9