Tisk…
Thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0190-1G OR0190-5G
APOSOR0190-1GEA 1870 CZK
APOSOR0190-1G APOSOR0190-5G
Thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid 95+%
Thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₄O₂S₂
Bod tání: 225…227 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00115174
CAS číslo: 1723-27-9