Tisk…
4-(Benzyloxy)-3-chlorobenzaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR018832-1G OR018832-5G
APOSOR018832-1GEA 1950 CZK
APOSOR018832-1G APOSOR018832-5G
4-(Benzyloxy)-3-chlorobenzaldehyde 95+%
4-(Benzyloxy)-3-chlorobenzaldehyde
Vzorec: C₁₄H₁₁ClO₂
Bod tání: 70…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00831645
CAS číslo: 66422-84-2