Tisk…
5-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0187-1G OR0187-5G
APOSOR0187-1GEA 3740 CZK
APOSOR0187-1G APOSOR0187-5G
5-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 96%
5-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01763813
CAS číslo: 3470-46-0
UN: 1759
ADR: 8,III