2-(Dimethylamino)-2-oxoacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR0185-1G
OR0185-5G
OR0185-10G
APOSOR0185-1GEA
622
CZK
APOSOR0185-1G
APOSOR0185-5G
APOSOR0185-10G
2-(Dimethylamino)-2-oxoacetic acid
2-(Dimethylamino)-2-oxoacetic acid
Vzorec:
C₄H₇NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01971023 CAS číslo: 32833-96-8 |