Tisk…
(±)-3-Butyne-2-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (±)-But-3-yn-2-ol, (±)-3-Hydroxy-1-butyne
OR01834-25G OR01834-1G OR01834-5G OR01834-10G OR01834-50G
APOSOR01834-25GEA 2860 CZK
APOSOR01834-25G APOSOR01834-1G APOSOR01834-5G APOSOR01834-10G APOSOR01834-50G
(±)-3-Butyne-2-ol
(±)-3-Butyne-2-ol
Vzorec: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Bod varu: 108…110 °C
Hustota: 0,894 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004541
CAS číslo: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II