Tisk…
1-Oxiran-2-ylethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Acetyloxirane
OR01831-1G OR01831-250MG OR01831-500MG
APOSOR01831-1GEA 12300 CZK
APOSOR01831-1G APOSOR01831-250MG APOSOR01831-500MG
1-Oxiran-2-ylethanone
1-Oxiran-2-ylethanone
Vzorec: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Bod varu: 45…46 °C/30mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00829205
CAS číslo: 4401-11-0
UN: 1993
ADR: 3,III