tert-Butoxy acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(tert-Butoxy)acetic acid
OR0183-25G
OR0183-5G
OR0183-100G
APOSOR0183-25GEA
4240
CZK
APOSOR0183-25G
APOSOR0183-5G
APOSOR0183-100G
tert-Butoxy acetic acid 98%
tert-Butoxy acetic acid
Vzorec:
C₆H₁₂O₃ MW: 132.16 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03452738 CAS číslo: 13211-32-0 |