Tisk…
1-(Bromomethyl)adamantane 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR018152-1G OR018152-10G OR018152-5G
APOSOR018152-1GEA 910 CZK
APOSOR018152-1G APOSOR018152-10G APOSOR018152-5G
1-(Bromomethyl)adamantane 95+%
1-(Bromomethyl)adamantane
Vzorec: C₁₁H₁₇Br
Bod tání: 30…32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00185303
CAS číslo: 14651-42-4
UN: 3261
ADR: 8,III