3-tert-Butoxy carbonylaminophenyl acetic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR0181-1G
OR0181-5G
OR0181-25G
APOSOR0181-1GEA
4770
CZK
APOSOR0181-1G
APOSOR0181-5G
APOSOR0181-25G
3-tert-Butoxy carbonylaminophenyl acetic acid 95+%
3-tert-Butoxy carbonylaminophenyl acetic acid
Vzorec:
C₁₃H₁₇NO₄ Bod tání: 100…102 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02682313 CAS číslo: 123036-51-1 |