Tisk…
2-(1-Pyrrolyl)benzylamine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0180-1G OR0180-5G
APOSOR0180-1GEA 5890 CZK
APOSOR0180-1G APOSOR0180-5G
2-(1-Pyrrolyl)benzylamine 95+%
2-(1-Pyrrolyl)benzylamine
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂
Bod varu: 80…82 °C/0,15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03763920
CAS číslo: 39243-88-4
UN: 2735
ADR: 8,III