Tisk…
5-Bromo-2-methox-6-methylypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR01795-1G OR01795-5G
APOSOR01795-1GEA 622 CZK
APOSOR01795-1G APOSOR01795-5G
5-Bromo-2-methox-6-methylypyridine
5-Bromo-2-methox-6-methylypyridine
Vzorec: C₇H₈BrNO
Bod varu: 212 °C
Hustota: 1,468 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 106 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094943
CAS číslo: 126717-59-7