Tisk…
2-Phenoxy-N-methylethylamine hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR0179-1G OR0179-5G OR0179-25G
APOSOR0179-1GEA 5260 CZK
APOSOR0179-1G APOSOR0179-5G APOSOR0179-25G
2-Phenoxy-N-methylethylamine hydrochloride 95+%
2-Phenoxy-N-methylethylamine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₄ClNO
Bod tání: 174…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00460774
CAS číslo: 85262-76-6