Tisk…
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR017852-5G OR017852-1G
APOSOR017852-5GEA 5030 CZK
APOSOR017852-5G APOSOR017852-1G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₅BrN₂O
Bod tání: 69…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00103235
CAS číslo: 287917-96-8