Tisk…
Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Methoxycarbonyl)-5-phenyl-1H-pyrazole, [3-(Methoxycarbonyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzene
OR01773-1G OR01773-500MG
APOSOR01773-1GEA 705 CZK
APOSOR01773-1G APOSOR01773-500MG
Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O₂
Bod tání: 180…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00781977
CAS číslo: 56426-35-8