Tisk…
5-Bromo-2-chloroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0177-25G OR0177-5G OR0177-100G
APOSOR0177-25GEA 1040 CZK
APOSOR0177-25G APOSOR0177-5G APOSOR0177-100G
5-Bromo-2-chloroanisole
5-Bromo-2-chloroanisole
Vzorec: C₇H₆BrClO
MW: 221.48
Bod varu: 240…245 °C
Bod tání: 27…28 °C
Hustota: 1.631 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078659
CAS číslo: 16817-43-9