Tisk…
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01763-25G
APOSOR01763-25GEA 1910 CZK
APOSOR01763-25G
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Vzorec: C₅H₆N₄
MW: 122.13 g/mol
Bod tání: 221…223 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00114569
CAS číslo: 5334-41-8
EINECS: 610-989-6